Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-prolina, 98%
Código de producto. 10291333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10291333 1 g Frasco de vidrio 1 g
10582271 5 g Frasco de vidrio 5 g
10006393 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10291333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303000010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2133-40-6 | C6H12NO2 | 130,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2133-40-6
Fórmula molecular C6H12NO2
Peso molecular (g/mol) 130.17
Número MDL MFCD00012708
Clave InChI BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Sinónimo l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
Nombre IUPAC metil (2S)-pirrolidina-2-carboxilato;clorhidrato
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline methyleester hydrochloride
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Agua 0.5% max. (K.F.)
Condición de rotación específica −33° (20°C c=1,H2O)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Proline methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación