Learn More
Clorhidrato de éster metilíster de L-Prolina, TRC
Código de producto. 30007091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007091 1 g 1 g
30004904 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7559801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2133-40-6
Fórmula molecular C6 H11 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 165.618
Sinónimo L-Proline, methyl ester, hydrochloride (1:1), L-Proline, methyl ester, hydrochloride (9CI), Proline, methyl ester, hydrochloride, L- (6CI,7CI,8CI), (2S)-(Methoxycarbonyl)pyrrolidine hydrochloride, (S)-Methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, (S)-Proline methyl ester hydrochloride, (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, L-Pro-OMe hydrochloride, L-Proline methyl ester monohydrochloride, Methyl L-prolinate hydrochloride, Methyl L-prolinate hydrochloride, Methyl prolinate hydrochloride, Methyl proline hydrochloride, L-Proline methyl ester hydrochloride
Nombre IUPAC metil (2S)-pirrolidina-2-carboxilato;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0557