Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-prolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334176 1 g 1 g
11344176 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19290.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2133-40-6
Fórmula molecular C6H12NO2
Peso molecular (g/mol) 130.17
Número MDL MFCD00012708
Clave InChI BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Sinónimo l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 71°C to 78°C
Beilstein 3596045
Nombre IUPAC metil (2S)-pirrolidina-2-carboxilato;clorhidrato
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Rotación óptica −33° (c=1 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%