Learn More
L-Proline, MedChemExpress
Código de producto. 16442708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442708 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16442708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0252
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
MedChemExpress L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline
CAS 147-85-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H9NO2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (434.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H]1NCCC1
Peso molecular (g/mol) 115.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism