Learn More
Clorhidrato de éster de bencilo L-Proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348356 1 g 1 g
11358356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15618.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16652-71-4
Fórmula molecular C12H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 241.715
Número MDL MFCD00039002
Clave InChI NEDMOHHWRPHBAL-MERQFXBCSA-N
Sinónimo l-proline benzyl ester hydrochloride, h-pro-obzl.hcl, l-proline benzyl ester hcl, s-benzyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, benzyl l-prolinate hydrochloride, proline, phenylmethyl ester, hydrochloride, proline benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-proline, phenylmethyl ester, hydrochloride, phenylmethyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733413
Nombre IUPAC Bencilo (2S)-pirrolidina-2-carboxilato;clorhidrato
SMILES C1CC(NC1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline benzyl ester hydrochloride
Punto de fusión 146°C to 148°C
Beilstein 3598081
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.72
Rotación óptica −44° (c=1 in Methanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%