Learn More
L-Proline benzyl ester hydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10723904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723904 1 g Glass bottle 1 g
10257710 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320600010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16652-71-4
Fórmula molecular C12H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 241.715
Número MDL MFCD00039002
Clave InChI NEDMOHHWRPHBAL-MERQFXBCSA-N
Sinónimo l-proline benzyl ester hydrochloride, h-pro-obzl.hcl, l-proline benzyl ester hcl, s-benzyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, benzyl l-prolinate hydrochloride, proline, phenylmethyl ester, hydrochloride, proline benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-proline, phenylmethyl ester, hydrochloride, phenylmethyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733413
Nombre IUPAC Bencilo (2S)-pirrolidina-2-carboxilato;clorhidrato
SMILES C1CC(NC1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline benzyl ester hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 148.0°C to 151.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4365
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −44° (20°C c=1,methanol)
Rotación específica − 44.00
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, ethyl ether, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder