Learn More
L-Prolina, 99%, MP Biomedicals , MP Biomedicals
Código de producto. 11486082 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11486082 25 g
1 options
Código de producto. 11486082 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210273025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline, 99%
Nombre de nota Hidroxi-L-prolina libre
CAS 147-85-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Número MDL MFCD00064318
Sinónimo l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Nombre IUPAC ácido pirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 115.13
Cantidad 25 g
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Forma física cristalino/a/s