Learn More
L-Prolina, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496082 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11496082 100 g
11406092 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496082 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210273080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
CAS 147-85-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00064318
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Nombre IUPAC ácido pirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline
Nombre de nota Biología y análisis celular
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza >99%
Grado Cultivo celular
Forma física Polvo