Learn More
L-Prolina, reactivo de cultivo celular, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11421991 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421991 1 kg -
11401991 25 g -
11411991 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421991 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219472891
L-Prolina, reactivo de cultivo celular, ≥ El 99% se utiliza en medios de cultivo celular y como componente de la solución de aminoácidos no esenciales MEM.
  • La L-prolina se utiliza en medios de cultivo celular.
  • La L-prolina también es un componente de la solución de aminoácidos no esenciales MEM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-85-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00064318
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Nombre IUPAC ácido pirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline
Punto de fusión 221°C
Nombre de nota Hydroxy-L-proline free
Información de solubilidad Soluble in water, 162,000 mg/L at 25°C
Densidad 1.064 g/mL at 24°C
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1
Rotación óptica -82° to -85° (c=1.6, water)
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Cultivo celular
Forma física Polvo
pKa 1.95 (COOH), 10.64 (NH2)
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.