Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolina, 99+ %
Código de producto. 10232122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10232122 5 g Frasco de vidrio 5 g
10081810 25 g Frasco de vidrio 25 g
10205490 100 g Frasco de vidrio 100 g
10460374 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10232122 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 157620050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La L-prolina, n.º de CAS 147-85-3, (sinónimo:(S)-pirrolidina-2-ácido carboxílico) es un aminoácido no esencial y un bloque de construcción de proteínas que tiene aplicaciones como actuar como catalizador en reacciones químicas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La L-prolina es un aminoácido que se encuentra como un componente de varias proteínas.
Aplicación
• La L-prolina se utiliza como catalizador asimétrico en síntesis orgánica y ciclización aldólica asimétrica
• También se utiliza junto con ninhidrina en cromatografía
• Está implicada en la adición de Michael de dimetil malonato a aldehídos alfa-beta-no saturados
• Se utiliza en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas debido a su propiedad osmoprotactante
• Es precursor de la hidroxiprolina en el collage y participa en el funcionamiento adecuado de las articulaciones y los tendones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-85-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00064318
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Proline
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 22, 2
Rotación específica -84.5° to -86.8° (20°C, 589nm) (c=4, H2O)
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 15, 7895
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Densidad 1.3500g/mL
Nombre IUPAC Ácido (2S)-pirrolidina-2-carboxílico
Condición de rotación específica − 85.50 (20.00°C c=4,H2O)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Forma física Polvo cristalino o cristales