Learn More
L-prolina-2,5,5-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Proline-2,5,5-d3 |
| CAS | 65807-22-9 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H6 N O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6 H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CC[C@]([2 H])(N1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,5,5-trideuteriopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 118.149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0822 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |