Learn More
L-Prolinamida, TRC
Código de producto. 17938994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938994 1 g 1 g
17988024 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17938994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7559751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7531-52-4
Fórmula molecular C5 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 114.146
Sinónimo 2-Pyrrolidinecarboxamide, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarboxamide, (S)-, Prolinamide, L- (8CI), (2S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (-)-Prolinamide, (2S)-2-Carbamoylpyrrolidine, (2S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid amide, (S)-2-(Aminocarbonyl)pyrrolidine, (S)-Prolinamide, (S)-Proline amide, (S)-Pyrrolidine-2-carboxamide, (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid amide, L-Prolinamide, L-Proline amide
Nombre IUPAC (2S)-pirrolidina-2-carboxamida
SMILES NC(=O)[C@@H]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Prolinamide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0793