Learn More
L-prolinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697864 5 g Frasco de vidrio 5 g
10227080 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302990050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7531-52-4 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7531-52-4
Fórmula molecular C5H11N2O
Peso molecular (g/mol) 115.16
Número MDL MFCD00005253
Clave InChI VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
Sinónimo l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
PubChem CID 111306
ChEBI CHEBI:21374
Nombre IUPAC (2S)-pirrolidina-2-carboxamida
SMILES NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Prolinamide
Punto de fusión 97.0°C to 102.0°C
Color Color paja a blanco
Impureza individual 97.5% min. (TLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 106.00
Condición de rotación específica −106° (20°C c=2,EtOH)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o gránulos