Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Prolinamide |
| Punto de fusión | 97.0°C to 102.0°C |
| Color | Color paja a blanco |
| Impureza individual | 97.5% min. (TLC) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Rotación específica | − 106.00 |
| Condición de rotación específica | −106° (20°C c=2,EtOH) |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |