Learn More
L-(-)-Prolinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395669 5 g 5 g
11385669 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20417.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7531-52-4 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. Also it is a efficient organocatalysts for aldol reactions on water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También es un eficaz organocatalizador para las reacciones aldol en el agua.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7531-52-4
Fórmula molecular C5H11N2O
Peso molecular (g/mol) 115.16
Número MDL MFCD00005253
Clave InChI VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
Sinónimo l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
PubChem CID 111306
ChEBI CHEBI:21374
SMILES NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Prolinamide
Punto de fusión 95°C to 104°C
Cantidad 5 g
Beilstein 80807
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol (50mg/ml).
Rotación óptica −105° (c=2 in Ethanol)
Nombre IUPAC (2S)-2-carbamoilpirrolidin-1-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 99%