Learn More
L-Primapterin, TRC
Código de producto. 30132898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132898 10 mg 10 miligramos
30006285 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP73300010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2636-52-4
Fórmula molecular C9H11N5O3
Peso molecular (g/mol) 237.22
Sinónimo 2-Amino-7-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-4(3H)-pteridinone, L-erythro- 1-(2-Amino-4-hydroxy-7-pteridinyl)-1,2-propanediol, 2-Amino-7-[(1R,2S)- 1,2-dihydroxypropyl]-4(1H)-pteridinone, 7-Biopterin, Primapterin;
SMILES C[C@@H]([C@@H](C1=CN=C2C(=N1)NC(=NC2=O)N)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Primapterin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-5-7(12-4)13-9(10)14-8(5)17/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,12,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0862