Learn More
L-Praziquanamine, MedChemExpress
Descripción
L-Praziquanamine is a natural product.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Praziquanamine |
| CAS | 99746-73-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H14N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (+)-Praziquanamine |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (494.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1CNC[C@@]2([H])N1CCC3=C2C=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 202.25 |
| Mostrar más |