Learn More
L(+)-Potasio hidrógeno tartrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10246420 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10330594 250 g Frasco de plástico 250 GR
10196773 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10246420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    54.65€ / 1 Kg
    Ahorro 10.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-14-4
Fórmula molecular C4H5KO6
Peso molecular (g/mol) 188.18
Número MDL MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
Clave InChI KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Sinónimo potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
PubChem CID 24193652
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanodioico; potasio
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Potassium hydrogen tartrate
Color De incoloro a blanco
Densidad 1.9500g/mL
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Cantidad 1 kg
Beilstein 03, 529
Índice Merck 15, 7736
Gravedad específica 1.95
Condición de rotación específica + 32.50 (20.00°C c=10,1N NaOH)
Rotación específica + 32.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo