Learn More
Ácido L-pipecolínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368256 5 g 5 g
11358256 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15373.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3105-95-1 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
L-Pipecolinic acid is involved in synaptic transmission in the central nervous system. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-pipecolínico está implicado en la transmisión sináptica en el sistema nervioso central. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3105-95-1
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00005981
Clave InChI HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
Nombre IUPAC ácido piperidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Pipecolinic acid
Punto de fusión ∽270°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 81093
Índice Merck 14,7458
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −26° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 99%