Learn More
L(-)-Pipecolinic acid, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10194840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10194840 100 mg Glass bottle 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10194840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218081000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Pipecolinic acid
Nombre de nota 99%
CAS 3105-95-1
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H11NO2
Número MDL MFCD00005981
Cantidad 100 mg
Beilstein 22, 8
Índice Merck 14, 7458
Condición de rotación específica −27.50° (24°C c=5,H2O)
Rotación específica -24° to -27.5° (24°C, 589nm) (c=5, H2O)
Sinónimo l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
Clave InChI HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
Nombre IUPAC ácido piperidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 129.16
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Fine Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Pipecolinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.