Learn More
Ácido L-Pipólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Pipecolinic Acid |
| CAS | 3105-95-1 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O2 |
| Sinónimo | 2-Piperidinecarboxylic acid, (2S)-, 2-Piperidinecarboxylic acid, (S)-, Pipecolic acid, (S)-(-)- (8CI), (2S)-2-Piperidinecarboxylic acid, (-)-Pipecolic acid, (-)-Pipecolinic acid, (2S)-Piperidin-1-ium-2-carboxylate, (2S)-Piperidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic acid, (S)-(-)-Pipecolic acid, (S)-Pipecolic acid, (S)-Pipecolinic acid, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid (2S)-, L-(-)-Pipecolic acid, L-Homoproline, L-Pipecolic acid, L-Pipecolinic acid, L-Piperidine-2-carboxylic acid, NSC 93089 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCCCN1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-piperidina-2-ácido carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.16 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.079 |
| Mostrar más |