Learn More
L-Pipecolic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16499356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16499356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012734
MedChemExpress L-Pipecolic acid (H-HoPro-OH) is a breakdown product of lysine, accumulates in body fluids of infants with generalized genetic peroxisomal disorders, such as Zellweger syndrome, neonatal adrenoleukodystrophy.
L-Pipecolic acid (H-HoPro-OH) is a breakdown product of lysine, accumulates in body fluids of infants with generalized genetic peroxisomal disorders, such as Zellweger syndrome, neonatal adrenoleukodystrophy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Pipecolic acid
CAS 3105-95-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo H-HoPro-OH
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (774.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C([C@H]1NCCCC1)O
Peso molecular (g/mol) 129.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism