Learn More
Ácido L-pipecólico, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437132 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11437132 1 g 1 g
11407132 25 mg -
11417132 100 mg -
11427132 250 mg -
4 options
Código de producto. 11437132
Marca: MP Biomedicals 0215189891
CAS 3105-95-1
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00005981
Clave InChI HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Pipecolic Acid
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC piperidine-2-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Pipecolic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: L-Pipecolic Acid