Learn More
L-fenilglicinol, TRC
Código de producto. 30422657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422657 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30422657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3273005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylglycinol
CAS 20989-17-7
Fórmula molecular C8 H11 N O
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzeneethanol','β-amino-','(βS)-, Benzeneethanol','β-amino-','(S)-, Phenethyl alcohol','β-amino-','L- (8CI), (βS)-β-Aminobenzeneethanol, (+)-(S)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-Phenylglycinol, (+)-α-Phenylglycinol, (1S)-2-Amino-2-phenylethanol, (1S)-2-Hydroxy-1-phenylethylamine, (2S)-2-Amino-2-phenyl-1-ethanol, (2S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (2S)-2-Amino-2-phenylethanol, (2S)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (2S)-Phenylglycinol, (S)-(+)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-(+)-2-Phenylglycinol, (S)-(+)-Phenylglycinol, (S)-1-Phenyl-2-hydroxyethylamine, (S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-2-Phenylethanolamine, (S)-2-Phenylglycinol, (S)-Phenylglycinol, (S)-α-Aminophenylethanol, (S)-β-Aminobenzeneethanol, L-Phenylglycinol, L-α-Phenylglycinol, L-β-Aminophenethyl alcohol, [(S)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](CO)c1ccccc1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2-feniletanol
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841