Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-α-fenilglicina, 99 %
Código de producto. 10290893 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10290893 100 g Frasco de plástico 100 g
10164700 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10290893 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 217991000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2935-35-5 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2935-35-5
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Número MDL MFCD00064403
Clave InChI ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo h-phg-oh, l-phenylglycine, s-2-amino-2-phenylacetic acid, l-+-alpha-phenylglycine, l-2-phenylglycine, l-+-2-phenylglycine, s-phenylglycine, phenylglycine, 2s-2-amino-2-phenylacetic acid, 2s-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 99291
ChEBI CHEBI:439819
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-α-Phenylglycine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 459
Fieser 13,225
Índice Merck 14, 7291
Condición de rotación específica + 157.00 (20.00°C c=2,2N HCl)
Rotación específica + 157.00
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Transmitancia 98% min. (c=5, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino