Learn More
L-Fenilefrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylephrine |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0946 |