Learn More
L-fenilalanil-L-fenilalanina
Código de producto. 15462889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462889 1 g 1 g
15472889 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60043.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Evaporating 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) solutions containing diphenylalanine forms nanotubes. These structures have been used for casting silver nanowires, the dipeptide is removed from the wires by enzymatic degradation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Las soluciones de evaporación de 1,1,1,3,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) que contienen difenilalanina forman nanotubos.
  • Estas estructuras se han utilizado para moldear nanoalambres de plata, el dipéptido se elimina de los cables por degradación enzimática.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2577-40-4
Fórmula molecular C18H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 312.369
Número MDL MFCD00063154
Clave InChI GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
Sinónimo h-phe-phe-oh, l-phe-l-phe, s-2-s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, chembl55868, phe-phe, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, l-phenylalanyl-l-phenylalanine, phenylalanyl-phenylalanine, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanoyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 6993090
ChEBI CHEBI:72723
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-fenilpropanoil]amino]-3-fenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O)N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble at 50mg/ml in 80% acetic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.37
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.