Learn More
L-fenilalaninol, TRC
Código de producto. 30412412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412412 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30412412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3195202.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalaninol
CAS 3182-95-4
Fórmula molecular C9H13NO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (betaS)-beta-Amino-benzenepropanol, L-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1S)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2S)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (S)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (S)-2-Benzylethanolamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
SMILES N[C@H](CO)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 151.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0997