Learn More
L-Fenilalanina, TRC
Código de producto. 30132667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132667 50 g 50 g
30134213 25 g 25 g
17959064 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31941550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-91-2
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Sinónimo L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4CI,7CI,8CI), (-)-Phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (2s)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-(-)-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-Phenylalanine, (S)-α-Amino-β-phenylpropionic acid, (S)-α-Aminobenzenepropanoic acid, (S)-α-Aminohydrocinnamic acid, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenylalanine, Antibiotic FN 1636, Benzenepropanoic acid, α-amino-, (S)-, L-(-)-Phenylalanine, L-Alanine, 3-phenyl-, NSC 79477, Phenyl-α-alanine, Phenylalanine, β-Phenyl-L-alanine, β-Phenyl-α-alanine, Aspartame Imp. C (EP)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079
Porcentaje de pureza >95%