Learn More
Clorhidrato de tert-butil éster de L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454796 5 g 5 g
15444796 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59122.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15100-75-1 | C13H20ClNO2 | 257.758 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and food industry. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en la síntesis orgánica, en productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes, y en la industria alimentaria. 
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15100-75-1
Fórmula molecular C13H20ClNO2
Peso molecular (g/mol) 257.758
Número MDL MFCD00038894
Clave InChI FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Sinónimo h-phe-otbu.hcl, h-phe-otbu hcl, tert-butyl 3-phenyl-l-alaninate hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, l-phenylalanine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phe-otbu.hcl, tert-butyl l-phenylalaninate hydrochloride, phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11459563
Nombre IUPAC tert-butil (2S)-2-amino-3-fenilpropanato;clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
Punto de fusión 240°C
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3·HCl
Beilstein 4723424
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.76
Rotación óptica +47° (c=2 in Ethanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%