Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Phenylalanine |
| CAS | 63-91-2 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Sinónimo | l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh |
| Clave InChI | COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |