Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30416149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30416149 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30416149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31942610G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-50-7
Fórmula molecular C10H13NO2.HCl
Cantidad 10 g
Sinónimo L-Phenylalanine','methyl ester','hydrochloride (1:1), Alanine','phenyl-','methyl ester','hydrochloride','L- (7CI,8CI), L-Phenylalanine','methyl ester','hydrochloride (9CI), (2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-phenylalaninate hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride, NSC 194642, Phenylalanine hydrochloride methyl ester, Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-fenilpropanoato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.677
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0713