Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-fenilalanina, Mikromol™
Código de producto. 17971416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17971416 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17971416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0314.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster metílico de L-fenilalanina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-50-7
Nombres de analitos o componentes L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O2 . H Cl
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo L-Phenylalanine, methyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, phenyl-, methyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Phenylalanine, methyl ester, hydrochloride (9CI), (2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-phenylalaninate hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride, NSC 194642, Phenylalanine hydrochloride methyl ester, Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC clorhidrato de (2S)-2-amino-3-fenil-propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 215.677
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0713 g/mol