Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-fenilalanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460323 10 g 10 g
11470323 50 g 50 g
11480323 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11455.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Methyl L-phenylalaninate hydrochloride is used in pharmaceutical, food,animal feed,cosmetic,bio-chemical research etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de L-fenilalaninato de metilo se utiliza en la investigación farmacéutica, alimentaria, animal, cosmética, bioquímica, etc.
Solubilidad
Es soluble en metanol. (5 mg/ml-solución transparente incolora)
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7524-50-7
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 215.68
Número MDL MFCD00012489
Clave InChI SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
PubChem CID 75736
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-fenilpropanoato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 158°C to 162°C
Beilstein 3597948
Información de solubilidad It is soluble in methanol. (5mg/ ml-clear colorless solution)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.68
Rotación óptica +37° (c=2 in ethanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%