Learn More
L-Fenilalanina metil éster clorhidrato, 98 %
Código de producto. 10367060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367060 10 g Frasco de vidrio 10 g
10257163 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10073473 50 g Frasco de vidrio 50 g
15109183 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10367060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130320100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7524-50-7
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 215.68
Número MDL MFCD00012489
Clave InChI SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
PubChem CID 75736
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 156.0°C to 160.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Cantidad 10 g
Beilstein 14,499
Condición de rotación específica + 37.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotación específica + 37.00
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-fenilpropanoato; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino