Learn More
L-Phenylalanine, MedChemExpress
Código de producto. 16402519
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402519 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402519 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0215
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress L-Phenylalanine ((S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid) is an essential amino acid isolated from Escherichia coli.
L-Phenylalanine is a α2δ subunit of voltage-dependent Ca+ channels antagonist with a Ki of 980 nM. L-phenylalanine is a competitive antagonist for the glycine- and glutamate-binding sites of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) (KB of 573 μM ) and non-NMDARs, respectively. L-Phenylalanine is widely used in the production of food flavors and pharmaceuticals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine
Forma física Solid
CAS 63-91-2
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11NO2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Información de solubilidad H2O : 6.67 mg/mL (40.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 165.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98.03%