Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Fenilalanina etil éster clorhidrato, 99 %
Código de producto. 10022720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022720 10 g Frasco de plástico 10 g
10296350 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022720 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 205430100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3182-93-2
Fórmula molecular C11H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 229.70
Número MDL MFCD00012507
Clave InChI FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Sinónimo l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
PubChem CID 165085
Nombre IUPAC etil (2S)-2-amino-3-fenilpropanoato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 154°C to 157°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Cantidad 10 g
Beilstein 14, 497
Condición de rotación específica +33.70° (21°C c=2,C2H5OH)
Rotación específica + 33.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino fino similar a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.