Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440184 100 g 100 g
11420184 5 g 5 g
11430184 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13618.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride is used as an enzyme substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico L-fenilalanina se utiliza como sustrato enzimático.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar bajo gas inerte seco. Es de naturaleza higroscópica. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3182-93-2
Fórmula molecular C11H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 229.70
Número MDL MFCD00012507
Clave InChI FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Sinónimo l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
PubChem CID 165085
Nombre IUPAC etil (2S)-2-amino-3-fenilpropanoato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 153°C to 157°C
Beilstein 3657823
Información de solubilidad Soluble in methanol and water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Rotación óptica +36° (c=5 in Ethanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%