Learn More
L-Fenilalanina-d7, TRC
Código de producto. 30179232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179232 5 mg 5 miligramos
30179117 25 mg 25 miligramos
30179075 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3194165MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69113-60-6
Fórmula molecular C9H4D7NO2
Peso molecular (g/mol) 172.23
Sinónimo (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d7, (S)-(-)-Phenylalanine-d7, (S)-α-Amino-β-phenylpropionic Acid-d7, (S)-α-Aminohydrocinnamic Acid-d7, (S)-α-Amino-benzenepropanoic Acid-d7;
SMILES N[C@H](C(O)=O)C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine-d7
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1229
Porcentaje de pureza >95%