Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-fenilalanina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Phenylalanine-d5 Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1331897-23-4 |
| Fórmula molecular | C10H9D5ClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-Phenylalanine-d5 Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-Phenylalaninate-d5 Hydrochloride, Methyl L-Phenylalaninate-d5 Hydrochloride, NSC 194642-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i2D,3D,4D,5D,6D; |
| SMILES | O=C([C@@H](N)CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])OC.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 220.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1027 |