Learn More
Clorhidrato de bencilo de L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402040 5 g 5 g
11412040 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28407.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2462-32-0 | C16H18ClNO2 | 291.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2462-32-0
Fórmula molecular C16H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 291.78
Número MDL MFCD00043249
Clave InChI CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Sinónimo l-phenylalanine benzyl ester hydrochloride, h-phe-obzl.hcl, h-phe-obzl hcl, l-phenylalanine benzyl ester hcl, s-benzyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylalanine, phenylmethyl ester, hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylmethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate, chloride, pubchem19007, benzyl phenylalaninate hydrochloride
PubChem CID 12636208
Nombre IUPAC benzyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
SMILES Cl.N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Punto de fusión 197°C to 200°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.77
Porcentaje de pureza 98%