Learn More
Clorhidrato de éster bencílico de L-fenilalanina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11985391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11985391 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11985391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442800050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
CAS 2462-32-0
Punto de fusión 190°C to 194°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C16H18ClNO2
Número MDL MFCD00043249
Cantidad 5 g
Rotación específica -13.1
Sinónimo l-phenylalanine benzyl ester hydrochloride, h-phe-obzl.hcl, h-phe-obzl hcl, l-phenylalanine benzyl ester hcl, s-benzyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylalanine, phenylmethyl ester, hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylmethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate, chloride, pubchem19007, benzyl phenylalaninate hydrochloride
Clave InChI CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
SMILES Cl.N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC benzyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 291.78
PubChem CID 12636208
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.78
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride