Learn More
L-fenilalanina, 99,85%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11498250 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11498250 250 g
11478250 25 g
11488250 100 g
11408260 500 g
11418260 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11498250 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210262383
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
CAS 63-91-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-fenilpropanoico
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine
Color Blanco
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.2
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Cultivo celular
Forma física Polvo