Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-fenilalanina, 99 %
Código de producto. 11488840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488840 500 g 500 g
11468840 25 g 25 g
11478840 100 g 100 g
11400773 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11488840 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13238.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La L-fenilalanina, número de CAS 63-91-2, es un aminoácido esencial con una estructura aromática utilizada en la biosíntesis de otros aminoácidos.Es importante para la estructura y función de muchas proteínas y enzimas.
L-Phenylalanine is an aromatic organic compound containing amine and acid as functional groups. It is an essential amino acid and its structure can be considered as the derivative of 3-phenylpropionic acid, in which one hydrogen atom present at C-2 position is substituted with amino group. It is a chiral compound and consists of two optical isomers. It is also known as 2-amino-3-phenylpropanoic acid, beta-phenylalanine, L-alfa-amino-beta-phenylpropionic acid, H-Phe-OH and (S)-2-amino-3-phenylpropionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-fenilalanina es un compuesto orgánico aromático que contiene amina y ácido como grupos funcionales. Es un aminoácido esencial y su estructura puede considerarse como el derivado del ácido 3-fenilpropiónico, en el que un átomo de hidrógeno presente en la posición C-2 es sustituido por un grupo amino. Es un compuesto quiral y consta de dos isómeros ópticos. También se conoce como ácido 2-amino-3-fenilpropanoico, beta-fenilalanina, ácido L-alfa-amino-beta-fenilpropiónico, H-Phe-OH y ácido (S)-2-amin-3-fenilpropiónico.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol y etanol. Insoluble en éter etílico y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-91-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00064227
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine
Punto de fusión ∼275°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1910408
Índice Merck 14,7271
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. Insoluble in ethyl ether and benzene.
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Rotación óptica −34° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 99%