Learn More
L-fenilalanina -13C9-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Phenylalanine-13C9-15N |
| CAS | 878339-23-2 |
| Fórmula molecular | 13C9 H11 15N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-Phenylalanine-carboxy,α,β,1,2,3,4,5,6-13C9-15N, L-Phenylalanine-13C9-15N (9CI), L-13C9-15N-Phenylalanine, L-Phenylalanine-13C9,15N, L-[13C9,15N]Phenylalanine, (2S)-2-(Amino-15N)-3-(phenyl-13C6)propanoic-1,2,3-13C3 acid, (S)-Phenylalanine-13C9-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1 |
| SMILES | [15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(^{15}N)azanil-3-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienil)(1,2,3-^{13}C_{3})propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 175.1164 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1062 |