Learn More
L-Fenilalanina-13C6, TRC
Código de producto. 30006631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006631 100 mg 100 miligramos
30008990 2.5 mg 2.50 miligramo
30006473 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319417100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180268-82-0
Fórmula molecular C313C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 171.15
Sinónimo (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-13C6, (S)-(-)-Phenylalanine-13C6, (S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-13C6, (S)-alpha-Aminohydrocinnamic Acid-13C6, (S)-alpha-Amino-benzenepropanoic Acid-13C6;
SMILES N[C@H](C(O)=O)C[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine-13C6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0991