Learn More
L-Fenilacetil Carbinol, TRC
Código de producto. 30134070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134070 100 mg 100 miligramos
30009041 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP306300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53439-91-1
Fórmula molecular C9 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 150.17
Sinónimo 2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-, (S)-, (1S)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, (+)-Phenylacetyl carbinol, (S)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, (S)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone, (S)-Phenylacetyl carbinol, L-Phenylacetylcarbinol, (S)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one
Nombre IUPAC (1S)-1-hidroxi-1-fenilpropano-2-una
SMILES CC(=O)[C@@H](O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylacetyl Carbinol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681