Learn More
L-fenil-d5-alanina-Nt-BOC, CDN
Código de producto. 30311929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311929 0.1 g 0.10 g
30309239 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311929 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND39950.1G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-phenyl-d5-alanine
CAS 121695-40-7
Fórmula molecular C14 2H5 H14 N O4
Cantidad 0.1 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 270.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,1628 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química