Learn More
L-fenil-d5-alanina-2,3,3-d3-Nt-BOC, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-D8 (phenylalanine-D8) |
| CAS | 106881-07-6 |
| Fórmula molecular | C14 D8 H11 N O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | L-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-α,β,β-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9 CI), (2 S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3-N-t-BOC, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-α,β,β-d3, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-D8 (phenylalanine-D8), N-tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine-d8, N-BOC-L-phenylalanine-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D,9D2,11 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,3,3-trideuterio-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 273.3543 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273,1816 g/mol |
| Mostrar más |