Learn More
L(-)-Perilaldehído, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471821 25 g Frasco de vidrio 25 g
10461821 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203660250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 18031-40-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18031-40-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00001543
Clave InChI RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo --perillaldehyde, s---perillaldehyde, s-4-prop-1-en-2-yl cyclohex-1-enecarbaldehyde, l-perillaldehyde, s-p-mentha-1,8-dien-7-al, unii-5el0y7p6lp, --perillaaldehyde, perillaldehyde,-, s-4-isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-1-methylethenyl-, 4s
PubChem CID 2724159
ChEBI CHEBI:86938
Nombre IUPAC (4S)-4-prop-1-en-2-ilciclohexeno-1-carbaldehído
SMILES CC(=C)C1CCC(=CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Perillaldehyde
Nombre de nota 90%
Color Amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 104°C to 105°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5040 to 1.51
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 158
Índice Merck 14, 7167
Gravedad específica 0.97
Condición de rotación específica − 115.00 (20.00°C c=10,C2H5OH)
Rotación específica -115
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Perillaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.